Learn More
Bornitrid, feuerfeste, streichbare Farbe, BN 10 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339398
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339398 1 kg 1 Kilogramm
11349398 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339398 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043278.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Namenshinweis Refractory Brushable Paint
Farbe Weiß
Physikalische Form Pasten
Menge 1 kg
IUPAC-Name Boranimin
Concentration or Composition (by Analyte or Components) BN 10%