Learn More
Bor-Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll), 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354827
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11354827 10 g 10 Gramm
11364827 50 g 50 Gramm
11344827 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11354827 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041858.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-42-8
Summenformel B
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-Name Bor
SMILES [B]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron
Farbe Grau
Physikalische Form Stücke, kristallin, 1 bis 30 mm (0.039 bis 1.2 Zoll)
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% (Metals basis)
Zündpunkt 700°C (1292°F)
Geruch Geruchsneutral
Aussehen Dark Gray pieces