Learn More
Bor-Lösung für ICP, 1 g/l, H2O-Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12923364 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
12923364 100 ml 100 Milliliter
12933364 250 ml 250 Milliliter
12943364 500 ml 500 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 12923364
Marke: Fisher Chemical S 005 100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Lösung enthält H2O
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml