Learn More
Bor-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml B in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10504141 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10504141 500 ml 500 Milliliter
10154260 100 ml 100 Milliliter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10504141
Marke: Thermo Scientific Acros 195865000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron standard solution
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 7440-42-8
Physikalische Form Lösung
Summenformel B
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
MDL-Nummer MFCD00134034 MFCD00151272
Merck Index 14, 1343
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser.
InChI-Schlüssel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [B]
IUPAC-Name Bor
Molekulargewicht (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:27560
Formelmasse 10.81
Güte AAS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.