Learn More
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex, ca. 33 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10491671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10491671 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10184490 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10629014 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10491671 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 277220250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.85 €
    26.65 € / 25 Milliliter
    Sparen 5.20 €
    16% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 373-61-5 | C4H8BF3O4 | 187.91 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 373-61-5
Summenformel C4H8BF3O4
Molekulargewicht (g/mol) 187.91
MDL-Nummer MFCD00036359
InChI-Schlüssel OVYKFNOIPQYMRU-UHFFFAOYSA-K
Synonym boron trifluoride acetic acid complex, bf3.c4h8o4, acetic acid-boron trifluoride complex, acetic acid boron trifluoride 2:1, bis acetic acid ; boron trifluoride, boron trifluoride acetic acid complex, technical bf3 basis, borate 1-, bis acetato-o difluoro-, dihydrogen fluoride, beta-4, borate 1-, bis acetato-.kappa.o difluoro-, hydrogen fluoride 1:2:1 , t-4
PubChem CID 11116786
IUPAC-Name Essigsäure;trifluorboran
SMILES [H+].[H+].[B+3].[F-].[F-].[F-].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride - acetic acid complex
Namenshinweis ca. 33% BF3
Schmelzpunkt -47°C
Farbe Braun-Gelb bis Gelb
Dichte 1.3450g/mL
Siedepunkt 140°C to 148°C
Flammpunkt 84°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BF3·2CH3COOH
Menge 25 mL
Beilstein 04, 115
Fieser 16,176
Relative Dichte 1.345
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 187.92
Reinheit (%) ca. 33% BF3
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride - acetic acid complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.