Learn More
Bortrifluorid-Essigsäure-Komplex, TRC
Artikelnummer. 30341405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341405 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB67563025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride acetic acid complex
CAS 373-61-5
Summenformel BF3.2x(C2H4O2)
Menge 25 g
Synonym Trifluoroborane acetic acid complex
InChI-Formel InChI=1S/C4H6BF2O4.F/c1-3(8)10-5(6,7)11-4(2)9;/h1-2H3;/q;-1/p+1
SMILES O=C(OB(F)(F)OC(C)=O)C.[F-].[H+]
IUPAC-Name Essigsäure-Bortrifluorid-Komplex;
Molekulargewicht (g/mol) 187.91