Learn More
Bortrifluorid-Dimethyletherat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334579
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1000 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334579 500 mL 500 Milliliter
11324579 100 mL 100 Milliliter
11432338 1000 mL 1000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334579 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15275.AP
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bortrifluorid-Diethyletherat wird als Lewis-Säure-Katalysator bei der Mukaiyama Aldol-Addition, Alkylierung, Acetylierung, Isomerisierung, Dehydrierungen und Kondensationsreaktionen verwendet. Es ist an der Aufbereitung von Polyethern in Polymerisationsreaktionen beteiligt. Als Katalysator wird es bei der Herstellung von Cyclopentyl- und Cycloheptyl[b]indolen und anderem Diboran eingesetzt. Es wird auch in empfindlichen Neutronendetektoren in Ionisationskammern sowie zur Überwachung der Strahlungswerte in der Erdatmosphäre eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ether und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Empfohlen für die Verwendung in inerter Atmosphäre. Nicht kompatibel mit Metallen, Säuren, Basen, Alkoholen, Alkalimetallen, Oxidationsmitteln und Wasser. Reagiert heftig mit Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-63-7
Summenformel C4H10BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.93
MDL-Nummer MFCD00013194
InChI-Schlüssel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride etherate; Boron fluoride-ether
PubChem CID 8000
IUPAC-Name Ethoxyethan;Trifluorboran
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride diethyl etherate
Schmelzpunkt -60°C
Dichte 1.13
Siedepunkt 125°C to 126°C
Flammpunkt 47°C (116°F)
Geruch Acrid
Strukturformel BF3€O(CH2CH3)2
Brechungsindex 1.344
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2604
Beilstein 3909607
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1350
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether and alcohol.
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ≥98%