Learn More
Bortrifluorid-Dimethanol-Komplex, 50-52 Gew.-% BF3
Artikelnummer. 10387570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10387570 250 g Glasflasche 250 Gramm
10091990 50 g Glasflasche 50 Gramm
10307530 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10387570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158902500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 2802-68-8 | C₂H₈BF₃O₂ | 131,89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2802-68-8 , 7637-07-2 , 67-56-1
Summenformel C2H8BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 131.89
MDL-Nummer MFCD00071635
InChI-Schlüssel MPRMFRXCVMCOMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride-methanol solution, boron trifluoride-methanol complex, boron trifluoride methanol, boron trifluoride-methanol solution in methanol, bf3 methanol, .bf3 in methanol, boron fluoride methanol, bf3 meoh, borontrifluoride methanol, boron trifluoride solution
PubChem CID 11062313
SMILES CO.CO.FB(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride dimethanol complex
Namenshinweis 50-52 wt% BF3
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2220g/mL
Siedepunkt 59.0°C (4.0 mmHg)
Flammpunkt 68°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BF3·2CH3OH
Brechungsindex 1.34
Menge 250 g
Relative Dichte 1.222
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: hydrolysis.
IUPAC-Name boron(3+) hydrogen methanol methanolate trifluoride
Formelmasse 131.89
Reinheit (%) ≥50% (BF3)
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride dimethanol complex
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl alcohol, Borate(1-), trifluoromethoxy-, (T-4)-, hydrogen, compound with methanol (1:1), Boron
RUO– Nur für Forschungszwecke