Learn More
Bortrifluorid-Dimethylsulfid-Komplex, gereinigt, unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen verpackt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11330258
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330258 100 mL 100 Milliliter
11396169 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330258 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042970.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 353-43-5
Summenformel C2H6BF3S
Molekulargewicht (g/mol) 129.94
MDL-Nummer MFCD00013193
InChI-Schlüssel BRWZPVRDOUWXKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron fluoride-dimethyl sulfide complex, dimethyl-??-sulfanylidene trifluoro-??-borane, trifluoroborane-methyl sulfide, dimethyl sulfide-trifluoroborane, trifluoro methylsulfanyl methane boron, boron trifluoride methyl sulfide complex, boron trifluoride-methyl sulfide complex, boron trifluoride-dimethyl sulfide complex, purified, packaged under argon in resealable chemseal bottles
PubChem CID 71311438
IUPAC-Name Dimethylsulfonio(trifluor)boranuid
SMILES CSC.FB(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride-dimethyl sulfide complex
Namenshinweis Purified
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2920
Formelmasse 129.94
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.235 g/mL