Learn More
Bortrifluoridetherat, ca. 48 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286130 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10286130 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
10042110 25 g Glasflasche 25 Gramm
10296130 100 g Glasflasche 100 Gramm
10593921 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10286130 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 174560010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-63-7
Summenformel C4H10BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.93
MDL-Nummer MFCD00013194
InChI-Schlüssel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC-Name Ethoxyethan;Trifluorboran
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride etherate
Namenshinweis 48% BF3
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos bis Strohgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 126.0°C
Flammpunkt 58°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2O·BF3
Brechungsindex 1.3429 to 1.3449
Menge 1 kg
Fieser 01,70; 02,35; 03,33; 04,44; 05,52; 06,65; 07,31; 08,51; 09,64; 10,52; 11,72; 12,66; 13,3; 14,54; 15,45; 16,44; 17,52
Merck Index 15,1352
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskosität 1.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ∼48% BF3
Physikalische Form Flüssig, rauchend in feuchter Luft