Learn More
Bortrifluoridetherat, ca. 48 % BF3, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756613 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10304034
Marke: Thermo Scientific Acros 427111000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 109-63-7 | C4H10BF3O | 141.93 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-63-7
Summenformel C4H10BF3O
Molekulargewicht (g/mol) 141.93
MDL-Nummer MFCD00013194
InChI-Schlüssel KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Boron trifluoride ethyl ether
PubChem CID 8000
IUPAC-Name Ethoxyethan;Trifluorboran
SMILES FB(F)F.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride etherate
Namenshinweis ca. 48% BF3
Schmelzpunkt -60.0°C
Farbe Farblos bis Strohgelb
Dichte 1.1200g/mL
Siedepunkt 126.0°C
Flammpunkt 58°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2O·BF3
Brechungsindex 1.3429 to 1.3449
Menge 100 mL
Merck Index 15, 1352
Relative Dichte 1.12
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol,soluble in ether
Viskosität 1.89 mPa.s (20°C)
Formelmasse 141.93
Reinheit (%) ca. 48% BF3
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron trifluoride etherate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.