Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Gasspülflasche |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Höhe (metrisch) | 275 mm |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12463 |
| Menge | 1 Each |