Learn More
Hamilton™ Hamilton Spritze 1701 SN 10μL Syr (**/**/**)
Artikelnummer. 10184402
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10184402 10 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10184402 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 80008
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas- und flüssigkeitsdicht. Körper aus Borosilikatglas, Kolben aus teflonbeschichtetem Aluminium mit PTFE Dichtung. Richtigkeit =±1% des Nennvolumens.
Die Salt Line Spritze (SAL) verfügt über einen UHMPE Plunger-Tip für eine erhöhte Lebensdauer bei der Verwendung von konzentrierten Salzlösungen und Säuren.
SL - Sample Lock
Mit Drehventil. Die Probe kann in der Spritze sicher aufbewahrt werden.
Standards sind einfach durch das Ventil zu injizieren
Gashaltige Proben sind vorkomprimierbar
Mit Kolbenstop
Anschluss für Luer (männlich und weiblich)
Grosser RN Anschluss
Nadelspezifikation frei wählbar.
Typ: 1701 SN (/ / )
Volumen: 10μl
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 6,6 mm
Produkttyp Spritze
Menge Je 1
Volumen (metrisch) 10 μl