Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes
Artikelnummer. 11872353
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11872353 25 mm 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11872353 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. A515025000721
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Messen, mischen und gießen Sie mit den 5.1 Borosilicate Glass Disposable Test Tubes. Die Röhrchen haben einen Rand und sind in verschiedenen Längen erhältlich.
  • Einweg
  • Durchsichtiges Borosilikatglas
  • Runder Boden
  • Mit Rand
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN 12395
Ausführungsart Rundboden
Beschreibung Teströhrchen
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Menge 50 Packung
Eingefasst Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 25 mm