Learn More
Jaytec Glass™ Babcock-Flasche aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8010707
Change view
Click to view available options
Bereich:
0 bis 8%
Artikelnummer. Bereich
12348955 0 bis 8%
1 options
Artikelnummer. 12348955
Marke: Jaytec Glass™ MP.706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Babcock-Flasche aus Borosilikatglas wird zur Bestimmung des Fettgehalts von Milchproben verwendet.
  • Hergestellt gemäß BS.755, Teil 1:1937
  • Borosilikatglas
Spezifikation
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 17,6 mL
Typ Babcock-Flasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Messung des Fettgehalts in Milch
Bereich 0 bis 8%