Learn More
X20 Klarglasflasche 1000ml VIS28 .
Artikelnummer. 12870904
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12870904 1000 ml 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12870904 Lieferant SGD PHARMA Lieferanten-Nr. 300757
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung ohne Deckel. Glasflaschen aus Borosilikatglas eignen sich für die verschiedensten Laboranwendungen.
  • Klarglas
  • Verschlussgröße: R3/28
  • Verschlusskappen separat erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Menge 20/Pckg.
Höhe (metrisch) 215,6 mm
Durchmesser (metrisch) 97,5 mm
Produkttyp Laborflasche