Learn More
Rogo Sampaic™ Büretten aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11794126
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11794126 10 ml 1 Stück
11792644 25 ml 1 Stück
11754136 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11794126 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. DND008
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Die Rogo Sampaic™ Glasbüretten der Klasse B bestehen aus langlebigem, klarem Borosilikatglas.
  • Mit Trichter
  • Gerader Glashahn
  • Permanente rote Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.10 ml
Toleranz ±0,05 ml
Typ Bürette
Class Klasse B