Learn More
Cytiva Glass Tube C 16/40
Artikelnummer. 11310122 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Material:
Borosilikatglas
Artikelnummer. Material
11310122 Borosilikatglas
1 options
Artikelnummer. 11310122
Marke: Cytiva 19513801
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit 16/40 Säulen
Typ C-Röhrchen
Material Borosilikatglas
Maximaler Druck 1 bar
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 4 °C
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 60 °C