Learn More
Kimble Chase™ Quadratischer Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
900 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt mit einer Breite unter dem breitesten Durchmesser eines typischen Rundkolbens
- Alle Größen decken 25–35 % weniger Fläche als herkömmliche Kolben ab.
- Durch das zusätzliche Glasgewicht und den quadratischen Querschnitt haben die Kolben auch eine größere Stabilität.
- Am Hals ist ein Graduierungsring eingraviert.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Kalibriert auf Volumenabgabe
- Mit einem Markierungsfeld
- Der Kolben weird mit einem konischen Standardstopfen aus geschliffenem Glas geliefert.
- Entwickelt für die Anforderungen von ASTM-Spezifikation E 288, Klasse A
- Hergestellt aus 33 Expansionsborosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Stoffen in Erfüllung der Anforderungen gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM Spezifikation E288, Klasse A |
| Kapazität (metrisch) | 900 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 360 mm |
| Anzahl pro Karton | 1 |
| Graduated | Ja |
| Klasse | A |
| Verschlusstyp | Kegelstopfen |
| Verschlussgröße | 22 |