Learn More
Cytiva Tricorn™ Rohr aus Borosilikatglas mit schützender Kunststoffbeschichtung
Artikelnummer. 10099269 Alle ansehen Cytiva Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10099269 50 mm 5 mm 1 Stück
10388649 100 mm 10 mm 1 Stück
10640951 100 mm 5 mm 1 Stück
10839450 150 mm 10 mm 1 Stück
10359609 150 mm 5 mm 1 Stück
10323110 200 mm 5 mm 1 Stück
10369609 20 mm 10 mm 1 Stück
10831591 20 mm 5 mm 1 Stück
10784772 300 mm 10 mm 1 Stück
10382630 600 mm 10 mm 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 10099269
Marke: Cytiva 18115305
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden
  • Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
  • Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
  • Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) 5 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Material Borosilikatglas beschichtet mit schützender Kunststofffolie