Learn More
Cytiva Tricorn™ Rohr aus Borosilikatglas mit schützender Kunststoffbeschichtung
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
300 mm
600 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tricorn-Säulen sind für die hochauflösende Flüssigkeitschromatographie von Biomolekülen konzipiert, die unter mittlerem bis hohem Druck durchgeführt werden. Geeignet für die Verwendung mit Hochleistungsmedien wie Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade und SOURCE
- Die Säulen sind mit Innendurchmessern von 5 und 10 mm und in Längen von 20 bis 200 mm erhältlich. Säulen mit 10 mm Durchmesser sind auch in Säulenlängen von 300 und 600 mm erhältlich. Das Design und die Abmessungen der Säulen machen sie besonders nützlich für Screening- und Polierschritte bei der Proteinaufreinigung.
- Mit Plastikfolie beschichtete Glasröhrchen vermeiden Verletzungen bei Laborpersonal, wenn die Säule herunterfällt oder außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 5 mm |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas beschichtet mit schützender Kunststofffolie |