Learn More
Cytiva Säulen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11340112 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
500mm
950mm
Innendurchmesser (metrisch):
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11340112 500mm 100 mm 1 Stück
11350112 950mm 100 mm 1 Stück
11340242 500mm 70 mm 1 Stück
11330242 950mm 70 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11340112 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18110415
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-08-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwenderfreundliche Universal-Glassäulen
INdEX-Säulen sind anwenderfreundliche Universalsäulen aus Glas, die sich gut für Anwendungen in der Prozessentwicklung und der Diagnoseproduktion eignen. Diese Säulen zeichnen sich durch ihr einfaches Design, ihre problemlose Bedienung und die neuartige axiale Kompressionspackung aus, die ein dicht gepacktes Bett in weniger als 10 Minuten herstellt.
  • Skalierbar von Innendurchmessern von 70 bis 200 mm und Bettvolumen von 0,1 l bis 25 l.
  • Nenndruck: 3 bar.
  • Für die Verwendung mit einer Reihe von Techniken und Chromatographiemedien, insbesondere Sepharose Fast Flow.
  • Bewährtes Verteilungssystem.
  • Dynamische axiale Kompression für dicht gepackte, hocheffiziente Betten.
  • Zu den Materialien gehören elektropolierter Edelstahl, Borosilikatglas und Polymere.
  • Verpackungsvorrichtungen für längere Betthöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Druck 3 bar
Porengröße 10 und 23 μm
Länge (metrisch) 500mm
Material Borosilikatglas
Begleitmaterial Polyamid und Polypropylen
Anschlusstypen 25 mm TC
Menge 1/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prozessentwicklung und kleinvolumige Produktion
Typ Säule
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm