Learn More
Cytiva Säulen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11340242 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500mm
950mm
Innendurchmesser (metrisch):
70 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11340242
Marke: Cytiva 18111507
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Anwenderfreundliche Universal-Glassäulen
INdEX-Säulen sind anwenderfreundliche Universalsäulen aus Glas, die sich gut für Anwendungen in der Prozessentwicklung und der Diagnoseproduktion eignen. Diese Säulen zeichnen sich durch ihr einfaches Design, ihre problemlose Bedienung und die neuartige axiale Kompressionspackung aus, die ein dicht gepacktes Bett in weniger als 10 Minuten herstellt.
  • Skalierbar von Innendurchmessern von 70 bis 200 mm und Bettvolumen von 0,1 l bis 25 l.
  • Nenndruck: 3 bar.
  • Für die Verwendung mit einer Reihe von Techniken und Chromatographiemedien, insbesondere Sepharose Fast Flow.
  • Bewährtes Verteilungssystem.
  • Dynamische axiale Kompression für dicht gepackte, hocheffiziente Betten.
  • Zu den Materialien gehören elektropolierter Edelstahl, Borosilikatglas und Polymere.
  • Verpackungsvorrichtungen für längere Betthöhen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Prozessentwicklung und kleinvolumige Produktion
Menge 1/Packung
Innendurchmesser (metrisch) 70 mm
Typ Säule
Max. Druck 3 bar
Porengröße 10 und 23 μm
Länge (metrisch) 500mm
Material Borosilikatglas
Begleitmaterial Polyamid und Polypropylen
Anschlusstypen 25 mm TC