Beschreibung
INdEX-Säulen sind anwenderfreundliche Universalsäulen aus Glas, die sich gut für Anwendungen in der Prozessentwicklung und der Diagnoseproduktion eignen. Diese Säulen zeichnen sich durch ihr einfaches Design, ihre problemlose Bedienung und die neuartige axiale Kompressionspackung aus, die ein dicht gepacktes Bett in weniger als 10 Minuten herstellt.
- Skalierbar von Innendurchmessern von 70 bis 200 mm und Bettvolumen von 0,1 l bis 25 l.
- Nenndruck: 3 bar.
- Für die Verwendung mit einer Reihe von Techniken und Chromatographiemedien, insbesondere Sepharose Fast Flow.
- Bewährtes Verteilungssystem.
- Dynamische axiale Kompression für dicht gepackte, hocheffiziente Betten.
- Zu den Materialien gehören elektropolierter Edelstahl, Borosilikatglas und Polymere.
- Verpackungsvorrichtungen für längere Betthöhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Druck | 3 bar |
| Porengröße | 10 und 23 μm |
| Länge (metrisch) | 950mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Begleitmaterial | Polyamid und Polypropylen |
| Anschlusstypen | 25 mm TC |
| Menge | 1/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Prozessentwicklung und kleinvolumige Produktion |
| Typ | Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 100 mm |