Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact automatische Bürette mit Glasflasche
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
- Klasse AS, DE-M-Markierung
- Graduierungen in blau
- Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn.
- DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.)
- Alle automatischen BLAUBRAND™ Büretten werden in der Originalverpackung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat geliefert. Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich.
- Enthält Bürettröhrchen mit Schellbachstreifen und automatischer Nullstellung, Absperrhahn mit Präzisionsspitze, Füllschlauch (PVC, transparent), Pumpenkopf und 2000-ml-Kalknatronglasflasche.
- Halterungen, Bürettklammern und Gummibälge sind separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Länge (metrisch) | 790 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Graduierungen | 0.1 ml |
| Enthält | Glasflasche |
| Material des Sperrhahns | PTFE |
| Toleranz | ±0,05 ml |
| Typ | Automatische Bürette |
| Class | Klasse AS |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 385, USP |