Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Beschreibung
- Ohne Skala
- Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
- Mit Schraubgewindehalterung
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Skala | Nr. |
| Porengröße | 2.5 mm-Bohrung |
| Menge | 2 |
| Stopfenmaterial | Polyethylen |