Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Artikelnummer. 10333421
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10333421 2000 ml 1 Stück
10268210 100 ml 1 Stück
11925966 100 ml 2 Stück
15310895 1000 ml 2 Stück
10748921 50 ml 2 Stück
5 options
Artikelnummer. 10333421
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 04004173
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Stopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
  • Ohne Skala
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Borosilikatglas
Stopfenmaterial Polyethylen