Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Konische Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Vollglasstopfen
Artikelnummer. 15330885
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15330885 500 ml 2 Stück
15330895 250 ml 2 Stück
10728731 100 ml 2 Stück
10465601 1000 ml 2 Stück
10475601 2000 ml 1 Stück
10507551 50 ml 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15330885 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 04000058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    219.10 €
    84.12 € / 2 Stück
    Sparen 134.98 €
    61% Rabatt
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung in Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Komponenten. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter mit Glasstopfen und ohne Skala bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Ohne Skala; mit Vollglasstopfen
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Skala Nein
Porengröße 4.0-mm-Öffnung
Menge 2
Stopfenmaterial Polyethylen