Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10259911
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10 mm
12 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10259911 20 mm 1000 Stück
10337673 25 mm 1000 Stück
10178011 10 mm 1000 Stück
10006111 12 mm 1000 Stück
10249911 18 mm -
10381652 24 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10259911 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 0111600
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Scheibe
Material Borosilikatglas D 263 M
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Durchmesser (metrisch) 20 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrsokopobjektträger
Zertifizierungen CE-Kennzeichnung
Menge 1000