Learn More
Marienfeld Superior™ Borosilikatglas-Deckgläser, rechteckig
Artikelnummer. 10076371
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
22 x 22 mm
22 x 32 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Menge:
1000 Pk.
2000 Pk.
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
2000 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge Packungsgröße
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10585902 22 x 22 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk. -
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk. 2000 Stück
10064067 22 x 32 mm 1000 Pk. 1 Stück
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk. 1000 Stück
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10076371 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 0101242
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Borosilikatglas D 263 M
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 24 x 60 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrsokopobjektträger
Zertifizierungen CE-Kennzeichnung
Menge 1000 Pk.