Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Artikelnummer. 13206718
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Material:
Borosilikatglas
Kalknatronglas
Menge:
100/Packung
200/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Material Menge unitSize
13206718 24 mm Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
11727394 24 mm Borosilikatglas 200/Packung 200 Stück
11747394 24 mm Borosilikatglas 100/Packung 100 Stück
11737394 22 mm Borosilikatglas 100/Packung 100 Stück
13236718 18 mm Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
13286708 - Borosilikatglas 100/Packung 100 Stück
13266718 24 mm Kalknatronglas 100/Packung -
13226718 - Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
13296708 - Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
13276718 12 mm Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
13286718 14 mm Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
13216728 18 mm Kalknatronglas 100/Packung 100 Stück
12 options
Artikelnummer. 13206718
Marke: Rogo Sampaic™ BPD006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck und Quadrat
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 24 mm
Menge 100/Packung