Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Click to view available options
Länge (metrisch):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Material:
Borosilikatglas
Kalknatronglas
Menge:
100/Packung
200/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
200 Stück
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Deckglas |
| Form | Rechteck und Quadrat |
| Material | Kalknatronglas |
| Länge (metrisch) | 18 mm |
| Menge | 100/Packung |