Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Código de producto. 13236718
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Länge (metrisch):
12 mm
14 mm
18 mm
22 mm
24 mm
Material:
Borosilikatglas
Kalknatronglas
Menge:
100/Packung
200/Packung
missing translation for 'unitSize'
100 Stück
200 Stück
Código de producto. 13236718
missing translation for 'mfr': Rogo Sampaic™ BPD002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Especificaciones
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck und Quadrat
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 18 mm
Menge 100/Packung
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado