Learn More
Rogo Sampaic™ Glasdeckgläser
Product Code. 13266718
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
12 mm Durchm.
14 mm Durchmesser.
18 mm Durchmesser.
18 x 18 mm
22 x 32 mm
22 x 40 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Material:
Borosilikatglas
Kalknatronglas
missing translation for 'unitSize':
100 Stück
200 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (L x B) Material missing translation for 'unitSize'
13266718 24 x 24 mm Kalknatronglas -
11727394 24 x 24 mm Borosilikatglas 200 Stück
11747394 22 x 40 mm Borosilikatglas 100 Stück
11737394 22 x 32 mm Borosilikatglas 100 Stück
13236718 18 x 18 mm Kalknatronglas 100 Stück
13286708 22 x 32 mm Kalknatronglas 100 Stück
13226718 24 x 50 mm Kalknatronglas 100 Stück
13296708 24 x 60 mm Kalknatronglas 100 Stück
13206718 24 x 32 mm Kalknatronglas 100 Stück
13276718 12 mm Durchm. Kalknatronglas 100 Stück
13286718 14 mm Durchmesser. Kalknatronglas 100 Stück
13216728 18 mm Durchmesser. Kalknatronglas 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Product Code. 13266718 missing translation for 'mfr' Rogo Sampaic™ missing translation for 'supplierNo' BPD005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.55 €
    1.39 € / 100 Stück
    Sparen 4.16 €
    74% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Especificaciones
Produkttyp Deckglas
Form Quadratisch
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 24 mm
Abmessungen (L x B) 24 x 24 mm
Menge 100/Packung
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.