Learn More
Cytiva Vollständiger Superloop, Borosilikatglas, Ethylen, Propylen
Artikelnummer. 11535704 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
150 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11535704 150 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11535704 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18102385
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für den Einsatz mit Basen, wässrigen Lösungen und Alkoholen. Cytiva Lifescience™ Borosilikatglas Ethylen-Propylen-Komplett Superloop enthält ein federbelastetes Ventil aus Titan.
  • Glasröhrchen
  • Graduierungsschritte von 5 ml und Abdichtung gegen die innere Endstücke.
  • In der Mitte der beweglichen Dichtung befindet sich ein federbelastetes Ventil aus Titan
  • Schläuche und Anschlüsse müssen separat bestellt werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe (metrisch) 45 Durchm. x 340 L (mm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wässrige Lösungen und Alkohole
Max. Druck 1 bar
Länge (metrisch) 340 mm
Innendurchmesser (metrisch) 45 mm
Volumen (metrisch) 150 ml