Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasverteilungsrohre aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10519981
Ansicht ändern
Click to view available options
Porengröße:
0 μm
1 μm
2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Packungsgröße
10519981 2 μm 1 Stück
10509981 0 μm 1 Stück
11933564 1 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10519981 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 07211225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.00 €
    33.81 € / 1 Stück
    Sparen 13.19 €
    28% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026