Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit breiter Form
Artikelnummer. p-8002019 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 11932158
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Viereckigen Zylinder aus Glas eignen sich zum Abmessen von Flüssigkeiten. Fisherbrand™ Viereckige Messzylinder aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine blaue Keramikskala und eine sechseckige Standfläche aus.
  • Graduierte Messzylinder
  • Keulenflasche
  • Klasse B
  • Borosilikatglas
  • Sechskantfuß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Typ Graduierte Messzylinder
Toleranz ±1 ml
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität ISO 4788
Klasse B
Kapazität (metrisch) 100 ml
Außendurchmesser (metrisch) 42 mm
Höhe (metrisch) 147 mm
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 2 ml