Beschreibung
Aus Borosilikatglas mit hoher Wanddicke für hohe Beständigkeit gegen Wärme und Chemikalien. Fisherbrand™ Dickwandige Röhrchen aus Borosilikatglas mit Bördelrand eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
- Merkmale: Starke Wände mit Rand, überlegene mechanische Festigkeit
- Gütegrad: 3.3, Reagenzglas aus Borosilikatglas
- Entspricht: ISO 4142
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 125 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100 Pack |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |