Beschreibung
- Resistant to aqueous solutions and solvents used in liquid chromatography
- Borosilicate glass tube
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenbettvolumen | 120mL |
| Produkttyp | HiLoad Superose |
| Material | Borosilicate Glass tube |
| Support-Typ | Highly cross-linked agarose |
| Inhalt und Lagerung | 4 bis 30 °C und 20 % Ethanol |