Learn More
Witeg™ Hybridisierungsflasche
Artikelnummer. 10214301
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
38 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10214301 38 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10214301 Lieferant Witeg™ Lieferanten-Nr. 2 446 115
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.15 €
    44.40 € / 1 Stück
    Sparen 6.75 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Verschlussgröße GL45
Außendurchmesser (metrisch) 38 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Material Borosilikatglas
Produkttyp Hybridisierungsflasche