Learn More
BRAND™ Bürettenhahn BISTABIL DURAN seitl. Hahn für Büretteninh. 50 ml, mit Glasküken
Artikelnummer. 10309621 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10309621
Marke: BRAND™ 81809
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Konstruktion aus Borosilikatglas. Inklusive austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Absperrhahngehäuse mit präziser Boro 3.3-Bürettenspitze.
  • Austauschbarer Borosilikatglasschlüssel mit Haltevorrichtung
  • Absperrhahn Größe 3NS/12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Büretten
Material Borosilicate Glass
Anzahl pro Packung Je 1
Enthält Haltevorrrichtung
Typ Seitlicher Absperrhahn