Learn More
Karl Hecht™ Messbecher aus Borosilikatglas mit niedriger Form
Artikelnummer. p-8003552
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10227381
Marke: Karl Hecht™ 41930104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann zur Herstellung von Lösungen oder zum Halten, Aufbewahren, Sammeln und Messen von Chemikalien verwendet werden. Die Karl Hecht™ Assistent™ Borosilikatbecher mit niedriger Form werden aus langlebigem Borosilikatglas 3.3 hergestellt.
  • Gemäß DIN 12331
  • Mit Ausguss
  • Mit Graduierungsmarkierungen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 34 mm
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 50 mm
Menge Je 1
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität DIN 12331
Modell Niedrig