Learn More
DWK Life Sciences Messbecher aus Borosilikatglas für höchste Beanspruchung mit niedriger Form und Ausgießer
Artikelnummer. p-8000670
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11790694 600 ml 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11790694 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 14005600
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Genauigkeit ±5 %
Kapazität (angloamerikanisch) 20.28 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3,42 in.
Außendurchmesser (metrisch) 8.7 cm
Kapazität (metrisch) 600 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Messen und Mischen von Flüssigkeiten
Graduierungsbereich 50 bis 500 ml
Höhe (angloamerikanisch) 4,8 in.
Höhe (metrisch) 12.2 cm
Enthält Ausguss
Schritten 50 ml
Markertyp Matte Beschriftungsfläche
Menge Einzeln
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ASTM E960
Scale Doppelte Skala, weiß
Modell Griffin