Learn More
Witeg™ Maxi-Becher-Set aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10254534
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
400 ml, 600 ml und 1.000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10254534
Marke: Witeg™ 5 500 599
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die perfekten Sortimente, wenn Sie wenig Lagerplatz oder nur einen geringen Bedarf an Bechergläsern haben.
Die Medi + Maxi-Sortimente bestehend aus Bechern, niedere Form, Borosilikatglas 3.3
Neu, jetzt mit Inhaltsangabe inmL und OZ
DIN 92331/ISO 3819
Mit Ausguss
Medi-Sortiment bestehend aus:
2 x 50mL
2 x 100mL
2 x 150mL
4 x 250mL
Maxi-Sortiment bestehend aus:
2 x 400mL
4 x 600mL
4 x 1000mL
Typ: Maxi-Sortiment
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 400 ml, 600 ml und 1.000 ml
Material Borosilikatglas
Enthält Becher: 2 x 400 ml, 4 x 600 ml, 4 x 1000 ml
Menge Je 1
Typ Becher