Learn More
Poulten Graf™ Messzylinder aus Borosilikatglas
Beschreibung
- 0.2-ml-Genauigkeit
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Sechseckiger Fuß und permanente Graduierungsmarkierungen
- Messskala in weißer Keramiglasur
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Kalibrierung | Volumenaufnahme |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM E1272-02, EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Typ | Messzylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Enthält | Chargenzertifikat |
| Mehr anzeigen |