Learn More
Cole-Parmer™ Medienflaschen aus Borosilikatglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15196364 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 15196364
Marke: Cole-Parmer™ 3457423
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilicate Glass
Anzahl pro Karton 4Pack
Menge 4Pack
Verschlussfarbe Orange
Produkttyp Medienflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe