Learn More
Cole-Parmer™ Medienflaschen aus Borosilikatglas
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8006887 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15186364 250 ml 4 Stück
15196364 500 ml 4 Stück
2 options
Artikelnummer. 15186364
Marke: Cole-Parmer™ 3457422
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilicate Glass
Anzahl pro Karton 4Pack
Menge 4Pack
Verschlussfarbe Orange
Produkttyp Medienflasche
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubkappe