Learn More
Witeg™ Becherglas-Sortiment Medi, je 2x 50/100/ 150ml, 4x 250ml, niedere Form, Boro 3.3
Artikelnummer. 10346544
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml, 100 ml, 150 ml und 250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10346544
Marke: Witeg™ 5 500 525
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die perfekten Sortimente, wenn Sie wenig Lagerplatz oder nur einen geringen Bedarf an Bechergläsern haben.
Die Medi + Maxi-Sortimente bestehend aus Bechern, niedere Form, Borosilikatglas 3.3
Neu, jetzt mit Inhaltsangabe inmL und OZ
DIN 92331/ISO 3819
Mit Ausguss
Medi-Sortiment bestehend aus:
2 x 50mL
2 x 100mL
2 x 150mL
4 x 250mL
Maxi-Sortiment bestehend aus:
2 x 400mL
4 x 600mL
4 x 1000mL
Typ: Medi-Sortiment
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml, 100 ml, 150 ml und 250 ml
Material Borosilikatglas
Enthält 2 x 50 ml-, 2 x 100 ml-, 2 x 150 ml-, 4 x 250 ml-Becher
Menge Je 1
Typ Becher