Learn More
Corning™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 10323523 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
146 mm
229 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10323523 229 mm 1000 Stück
10494533 146 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10323523 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 7095D9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.09 €
    85.37 € / 1000 Stück
    Sparen 9.72 €
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion mit Borosilikatglas gewährleistet optimale Sicht. Corning™ Pasteurpipetten aus Borosilikatglas eignen sich optimal für schnelle nichtvolumetrische Transfers.
  • Lieferbar in praktischen Großpackungen
  • Einmaliger Gebrauch eliminiert die Gefahr einer Kreuzkontamination wertvoller Proben oder Laborreagenzien
  • Mit einer Verengung ein Inch unter dem oberen Ende für einfacheres Verstopfen
  • Ideal für die Arbeit in bakteriologischen, immunologischen, hämatologischen und serologischen Studien
  • Zur Verwendung in Blutbanken und chemischen Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 6.5 mm
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für schnelle, nicht volumenbasierte Transfers bei Untersuchungen in Bakteriologie, Immunologie, Hämatologie und Serologie sowie bei Verfahren in Blutbanken und in der klinischen Chemie
Menge 1000/Packung
Spitzenform Rund
Länge (metrisch) 229 mm
Typ Pasteurpipette
Einwegprodukt Einmalgebrauch