Learn More
Kimble Chase™ Einfache Chromatographiesäule aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 13446349
Click to view available options
Säulenkapazität:
15 ml
25 mL
340 mL
440 mL
567 mL
589 mL
900 mL
965 mL
981 mL
1608 mL
1929 mL
2149 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13446349
Marke: Kimble Chase™ 4205300275
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ionenaustausch-Chromatographie
Menge Je 1
Innendurchmesser (metrisch) 41 mm
Typ Allgemeine Chromatographiesäule
USP-Typ Typ I
Säulenkapazität 900 mL
Länge (metrisch) 700 mm
Material Borosilikatglas
Enthält Mit PTFE-Absperrhahnstopfen